Tisk…
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 8340 CZK
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272459
CAS číslo: 178984-37-7