Tisk…
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307846-1G OR307846-5G
APOSOR307846-1GEA 8340 CZK
APOSOR307846-1G APOSOR307846-5G
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272458
CAS číslo: 203626-58-8