Tisk…
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 3810 CZK
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Bod tání: 181…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437576
CAS číslo: 92513-36-5