5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307844-1G
OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA
6220
CZK
APOSOR307844-1G
APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272456 CAS číslo: 203626-57-7 |