Tisk…
2-Chloro-3-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307834-1G OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA 8340 CZK
APOSOR307834-1G APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179790
CAS číslo: 2859-30-5