2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307832-1G
OR307832-5G
APOSOR307832-1GEA
8340
CZK
APOSOR307832-1G
APOSOR307832-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Vzorec:
C₁₁H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437564 CAS číslo: 79249-34-6 |