Tisk…
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307831-1G OR307831-5G
APOSOR307831-1GEA 5720 CZK
APOSOR307831-1G APOSOR307831-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193.63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114086
CAS číslo: 5236-87-3