Tisk…
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307818-1G OR307818-5G
APOSOR307818-1GEA 8570 CZK
APOSOR307818-1G APOSOR307818-5G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06239277
CAS číslo: 136812-31-2