Tisk…
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307814-1G OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA 6680 CZK
APOSOR307814-1G APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Vzorec: C₁₀H₅Cl₄N
MW: 280.965 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272353
CAS číslo: 35871-17-1