Tisk…
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307806-1G OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA 2820 CZK
APOSOR307806-1G APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₉H₁₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796876
CAS číslo: 260367-12-2