Tisk…
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR307766-5G
APOSOR307766-5GEA 4730 CZK
APOSOR307766-5G
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₆H₃BrN₂OS
MW: 231,07 g/mol
Bod tání: 299…300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196499
CAS číslo: 56844-40-7