Tisk…
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 6520 CZK
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027541
CAS číslo: 1123169-17-4