Tisk…
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307753-1G OR307753-250MG
APOSOR307753-1GEA 11180 CZK
APOSOR307753-1G APOSOR307753-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₂BrN·ClH
MW: 262.574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13619674
CAS číslo: 1208915-57-4