Tisk…
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307707-1G OR307707-250MG
APOSOR307707-1GEA 14490 CZK
APOSOR307707-1G APOSOR307707-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₅
MW: 294,303 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26936318
CAS číslo: 1980007-31-5