Tisk…
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307705-1G OR307705-250MG
APOSOR307705-1GEA 14490 CZK
APOSOR307705-1G APOSOR307705-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26936316
CAS číslo: 1980008-30-7