Tisk…
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307704-1G OR307704-250MG
APOSOR307704-1GEA 14490 CZK
APOSOR307704-1G APOSOR307704-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₄
MW: 264,277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24368289
CAS číslo: 1431364-32-7