cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307703-1G
OR307703-250MG
APOSOR307703-1GEA
14490
CZK
APOSOR307703-1G
APOSOR307703-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24368287 CAS číslo: 1431364-00-9 |