Tisk…
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 14490 CZK
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNO₂
MW: 253,725 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24368284
CAS číslo: 1416307-75-9