Tisk…
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307699-1G OR307699-250MG
APOSOR307699-1GEA 14490 CZK
APOSOR307699-1G APOSOR307699-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24368283
CAS číslo: 1431365-58-0