Tisk…
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307697-1G OR307697-250MG
APOSOR307697-1GEA 14490 CZK
APOSOR307697-1G APOSOR307697-250MG
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24368281
CAS číslo: 182628-12-2