trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR307696-1G
OR307696-250MG
APOSOR307696-1GEA
14490
CZK
APOSOR307696-1G
APOSOR307696-250MG
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₂ MW: 219,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24368280 CAS číslo: 925253-03-8 |