Tisk…
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307691-1G OR307691-250MG
APOSOR307691-1GEA 17990 CZK
APOSOR307691-1G APOSOR307691-250MG
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₄
MW: 241,284 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198742
CAS číslo: 500556-91-2