Tisk…
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 9920 CZK
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520524
CAS číslo: 215940-96-8