Tisk…
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307684-1G OR307684-250MG
APOSOR307684-1GEA 34720 CZK
APOSOR307684-1G APOSOR307684-250MG
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253,294 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24368276
CAS číslo: 871357-91-4