Tisk…
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 1540 CZK
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09608005
CAS číslo: 138026-89-8