Tisk…
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307680-1G OR307680-250MG
APOSOR307680-1GEA 15380 CZK
APOSOR307680-1G APOSOR307680-250MG
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974362
CAS číslo: 179686-77-2