Tisk…
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 705 CZK
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₂
Bod varu: 90…95 °C (3 mm Hg)
Hustota: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369776
CAS číslo: 849061-99-0