Tisk…
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307676-1G OR307676-250MG
APOSOR307676-1GEA 11840 CZK
APOSOR307676-1G APOSOR307676-250MG
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750530
CAS číslo: 130981-12-3