Tisk…
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307669-1G OR307669-250MG OR307669-50MG
APOSOR307669-1GEA 22320 CZK
APOSOR307669-1G APOSOR307669-250MG APOSOR307669-50MG
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₂₁H₁₉NO₄
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11505077
CAS číslo: 1212278-30-2