Tisk…
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307665-1G OR307665-250MG
APOSOR307665-1GEA 16800 CZK
APOSOR307665-1G APOSOR307665-250MG
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Vzorec: C₁₉H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09881436
CAS číslo: 897035-09-5