Tisk…
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307655-1G OR307655-250MG
APOSOR307655-1GEA 21060 CZK
APOSOR307655-1G APOSOR307655-250MG
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,438 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412497
CAS číslo: 683219-85-4