[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR307640-1G
OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA
18950
CZK
APOSOR307640-1G
APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec:
C₁₂H₂₅NO₃ MW: 231.332 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437526 CAS číslo: 892874-24-7 |