Tisk…
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307635-1G OR307635-250MG
APOSOR307635-1GEA 15150 CZK
APOSOR307635-1G APOSOR307635-250MG
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Vzorec: C₁₉H₂₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783062
CAS číslo: 548443-20-5