Tisk…
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307622-1G OR307622-250MG
APOSOR307622-1GEA 16340 CZK
APOSOR307622-1G APOSOR307622-250MG
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412684
CAS číslo: 109647-95-2