3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR307620-1G
OR307620-250MG
OR307620-5G
APOSOR307620-1GEA
10320
CZK
APOSOR307620-1G
APOSOR307620-250MG
APOSOR307620-5G
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Vzorec:
C₆H₁₅NO MW: 117.189 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07366611 CAS číslo: 4379-15-1 |