Tisk…
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307599-1G OR307599-250MG
APOSOR307599-1GEA 16800 CZK
APOSOR307599-1G APOSOR307599-250MG
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783752
CAS číslo: 1212419-83-4