Tisk…
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 25560 CZK
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅NO·ClH
MW: 165,661 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783056
CAS číslo: 1212406-48-8