Tisk…
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307596-1G OR307596-250MG
APOSOR307596-1GEA 21060 CZK
APOSOR307596-1G APOSOR307596-250MG
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366579
CAS číslo: 1212253-95-6