Tisk…
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 21990 CZK
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366570
CAS číslo: 1212211-92-1