Tisk…
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307585-1G OR307585-250MG
APOSOR307585-1GEA 27410 CZK
APOSOR307585-1G APOSOR307585-250MG
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₇H₃₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863642
CAS číslo: 705949-04-8