Tisk…
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307584-1G OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA 18450 CZK
APOSOR307584-1G APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863640
CAS číslo: 1212127-10-0