Tisk…
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 14450 CZK
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,326 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863638
CAS číslo: 1175673-63-8