Tisk…
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 5590 CZK
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Vzorec: C₁₄H₂₅NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03003684
CAS číslo: 458529-74-3