Tisk…
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307568-1G OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA 18450 CZK
APOSOR307568-1G APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,289 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258128
CAS číslo: 282524-95-2