Tisk…
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307565-1G OR307565-250MG
APOSOR307565-1GEA 22250 CZK
APOSOR307565-1G APOSOR307565-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₈H₂₄ClNO₄
MW: 353,84 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863629
CAS číslo: 1176474-84-2