Tisk…
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307562-1G OR307562-250MG
APOSOR307562-1GEA 19910 CZK
APOSOR307562-1G APOSOR307562-250MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783751
CAS číslo: 1212286-70-8