Tisk…
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307559-1G OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA 33730 CZK
APOSOR307559-1G APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Bod varu: 87…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06799044
CAS číslo: 24716-89-0
UN: 2735
ADR: 8,II