Tisk…
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307519-1G OR307519-5G
APOSOR307519-1GEA 9530 CZK
APOSOR307519-1G APOSOR307519-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272509
CAS číslo: 137110-42-0