2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-3,6-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,6-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307517-1G
OR307517-5G
APOSOR307517-1GEA
8340
CZK
APOSOR307517-1G
APOSOR307517-5G
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂·ClH MW: 208,687 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10703335 CAS číslo: 1170838-15-9 |