Tisk…
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307307-1G OR307307-250MG OR307307-5G
APOSOR307307-1GEA 6850 CZK
APOSOR307307-1G APOSOR307307-250MG APOSOR307307-5G
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
3-Bromo-5-iodopyrazole
Vzorec: C₃H₂BrIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32203992
CAS číslo: 1015779-70-0